Learn More
Tubes d’échantillonnage RMN économique de précision 5 mm Norell™ Standard Series™
Excellent pour la surveillance des réactions, le dépistage de nouveaux composés ou la RMN de routine. Les tubes d’échantillonnage RMN Norell™ Standard Series™ ont été développés pour la qualité et la précision et constituent le premier choix pour les scientifiques d’aujourd’hui.
390.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type de produit | Tube à échantillon RMN |
Diamètre (métrique) externe | 4,9 mm |
Diamètre (métrique) interne | 4,2 mm |
À utiliser avec (application) | RMN de routine |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12892336
|
Norell
ST500-8 |
203 mm | 100 paquet |
390.00€
100 pièces Prix par lots disponible |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pour les systèmes d’échantillonnage automatique et la RMN à haut débit
- Extrémités polies pour rendre les tubes moins sensibles à la rupture
- Bouchons colorés inclus
- Pratiquement toutes les variations de fond et de paroi ont été éliminées, améliorant considérablement les temps de scintillement et la reproductibilité des échantillons
- Jetable
Spécification
Verre borosilicaté | |
4,9 mm | |
RMN de routine |
Tube à échantillon RMN | |
4,2 mm | |
Bouchon |