Learn More
Vannes RMN en verre borosilicaté J Young Norell™
128.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type de produit | Vanne RMN J Young |
Comprend | Joint femelle |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12802316
|
N/A
S-5-600-JY-8-YELLOW |
203 mm | Puissance :600 MHz |
128.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Verre borosilicaté | |
Vanne RMN J Young | |
Joint femelle | |
1 de chaque |