Learn More
Norbornène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11347556
Norbornène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11347556
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Code produit. 11347556
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L11103.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Norbornene is used as a monomer and as an intermediate in organic synthesis. It is also used to prepare pharmaceutical intermediates and specialty fragrances. It reacts with ethylene to get cyclic olefin copolymer. Further, it is used in transition metal catalysis to affect migration of electrophilic transition metals. It acts as a monomer in ring-opening metathesis polymerizations with the Grubbs' catalyst. Its polymer, polynorbornene is used in the rubber industry for anti-vibration, anti-impact in personal protective equipment and grip improvement in toy tires, racing tires and transmission system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le norbornène est utilisé comme monomère et comme intermédiaire en synthèse organique. Il est également utilisé pour préparer des produits pharmaceutiques intermédiaires et des parfums spécialisés. Il réagit avec l’éthylène pour obtenir un copolymère d’oléfine cyclique. De plus, il est utilisé dans la catalyse des métaux de transition pour affecter la migration des métaux de transition électrophiles. Il agit comme monomère dans les polymérisations de métathèse à ouverture de cycle avec le catalyseur de Grubbs′. Son polymère, le polynorbornène, est utilisé dans l’industrie du caoutchouc pour l’anti-vibration, l’anti-impact dans les équipements de protection individuelle et l’amélioration de la préhension des pneus des jouets, des pneus de course et du système de transmission.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther et la plupart des solvants organiques. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 498-66-8
Formule moléculaire C7H10
Poids moléculaire (g/mol) 94.157
Numéro MDL MFCD00082304
Clé InChI JFNLZVQOOSMTJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bicyclo 2.2.1 hept-2-ene, norbornylene, 2-norbornene, norbornene, norcamphene, norfenchene, 2-norbornylene, 3,6-endomethylenecyclohexene, bicyclo 2.2.1-2-heptene, bicyclo 2.2.1.-2-hepteneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 10352
Nom IUPAC Bicyclo[2.2.1]hept-2-ène
SMILES C1CC2CC1C=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Norbornene
Point de fusion 44°C to 47°C
Densité 0.955
Point d’ébullition 95°C to 96°C
Point d’éclair −15°C (5°F)
Odeur Pungent
Quantité 500 g
Numéro UN UN1325
Beilstein 1098544
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,ether and most organic solvents. Insoluble in water.
Poids de la formule 94.16
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0445825 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2024 Catalog NumberL11103.22,L11103.36
Numéro de lot10239794 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2024 Catalog NumberL11103.22,L11103.36
Numéro de lot10240442 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2024 Catalog NumberL11103.22,L11103.36
Numéro de lot10238613 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2024 Catalog NumberL11103.22,L11103.36
Numéro de lot10240443 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/02/2023 Catalog NumberL11103.22,L11103.36
Nom du produit
Norbornène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >