Learn More
(+)-Nootcatone, cristallin, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
(+)-Nootkatone, crystalline is used as an effective repellent in mosquitos, bed bugs, lone star ticks and head lice. It is also used as a food additive and flavoring material in beverages. It finds application in fragrances, cosmetics and pharmaceuticals. Further, it is used as a flavor material in beverage, frozen dairy and baked good applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (+)-Nootkatone, cristallin est utilisé comme répulsif efficace dans les moustiques, les punaises de lit, les tiques dʼétoile seule et les poux de tête. Il est également utilisé comme additif alimentaire et comme matière aromatisante dans les boissons. Il trouve son application dans les parfums, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. De plus, il est utilisé comme matériau de saveur dans les boissons, les produits laitiers congelés et les bonnes applications cuites.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’éthanol et le chloroforme. Partiellement solubles dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Le (+)-Nootkatone, cristallin est utilisé comme répulsif efficace dans les moustiques, les punaises de lit, les tiques dʼétoile seule et les poux de tête. Il est également utilisé comme additif alimentaire et comme matière aromatisante dans les boissons. Il trouve son application dans les parfums, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. De plus, il est utilisé comme matériau de saveur dans les boissons, les produits laitiers congelés et les bonnes applications cuites.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’éthanol et le chloroforme. Partiellement solubles dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | (+)-Nootkatone |
Point de fusion | 34°C to 36°C |
Densité | 0.997 |
Point d’ébullition | 125°C (0.5 mmHg) |
Point d’éclair | 99°C (210°F) |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 4676969 |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in ethanol and chloroform. Partly soluble in water. |
Rotation optique | +185° (c=1 in Chloroform) |
Poids de la formule | 218.34 |