Learn More
Bromure de nonylmagnésium, solution 1 M dans éther diéthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nonylmagnesium bromide |
CAS | 39691-62-8, 60-29-7 |
Couleur | Incolore à marron |
Densité | 0.8490g/mL |
Point d’ébullition | 35.0°C |
Point d’éclair | −30°C |
Conditionnement | Flacon en verre AcroSeal™ |
Formule moléculaire | C9H19BrMg |
Formule linéaire | CH3(CH2)8MgBr |
Numéro MDL | MFCD03094048 |