Learn More
Fisherbrand™ Lingettes pour salle blanche non tissées, fabriquées aux États-Unis
Les lingettes pour salle blanche en polycellulose non tissé sont très absorbantes et extrêmement propres (sans perte). Fabriquées aux États-Unis.
32.00€ - 33.00€
Spécification
Type de produit | Lingettes pour salle blanche |
---|---|
Matériau | Polyester Cellulose |
Absorbance | 288 ml/m2 |
Autoclavable | Non autoclavable |
Poids de base | 68 gsm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17802771
|
Fisherbrand™
17444002U |
9 x 9 in. |
33.00€
300 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
17812771
|
Fisherbrand™
17444003U |
12 x 12 in. |
32.00€
150 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
Nonwoven Cleanroom Wipes, Made in the USA are made from a hydroentangled nonwoven material composed of 45% polyester and 55% cellulose. It's a highly effective wipe - extremely clean and highly absorbent. These wipes are cleanroom packaged, double-bagged and produced in a cleanroom environment. These wipes are manufactured and processed to meet the demands of the most critical environments. Made from the highest quality, lowest-linting substrates - free of bonding agents, adhesives or chemical additives.Cleanroom Compatibility
- ISO Class 5 (Class 100) - ISO 8 (Class 100,000) Cleanrooms
Features
- Made in the USA
- Versatile 9 in. x 9 in. size is ideal for a variety of cleanroom applications
- Large 12 in. x 12 in. size can be folded, used for controlling spills, tray lining, and more
- Made from a hydroentangled nonwoven material composed of 45% polyester and 55% cellulose
- Manufactured in a cleanroom environment and cleanroom packaged
- Manufactured from poly-cellulose material providing a tough, absorbent and abrasion resistant product
- Production process guarantees extremely low particle generation and chemical extractables
- Compatible with virtually any solvent or solution for cleaning and wiping
- Double bag packaging
- Provides lot-to-lot traceability
Spécification
Lingettes pour salle blanche | |
288 ml/m2 | |
68 gsm | |
Blanc | |
Non stérile |
Polyester Cellulose | |
Non autoclavable | |
Lingettes pour salle blanche classe ISO 5-6 (100-1 000), exigences des lingettes USP 797 et USP 800 | |
Laboratoire et salle blanche |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Lingettes pour salle blanche non tissées, fabriquées aux États-Unis