Learn More
Fisherbrand™ Lingettes non tissées pour salle blanche
Les lingettes pour salle blanche en polycellulose non tissé sont très absorbantes et extrêmement propres (sans perte). Fabriquées aux États-Unis.
Spécification
Type de produit | Lingettes pour salle blanche |
---|---|
Matériau | Polyester Cellulose |
Certifications/Conformité | Classe ISO 5-6 (100-1000) Lingettes pour salle blanche, exigences des lingettes USP 797 et USP 800 |
Couleur | Blanc |
À utiliser avec (application) | Laboratoire et salle blanche |
Description
- Fabriquées à partir d’un matériau non tissé hydroentangle composé de 45 % de polyester et de 55 % de cellulose
- Fabriquées dans un environnement de salle blanche et conditionnées en salle blanche
- Fabriquées en poly-cellulose, offrant un produit résistant à l’abrasion, absorbant et résistant à l’abrasion
- Le procédé de production garantit une production de particules et de substances extractibles chimiques extrêmement faible
- Compatible avec pratiquement tout solvant ou solution pour le nettoyage et l’essuyage
- Emballage double sachet
- Assure la traçabilité d’un lot à l’autre
Spécification
Lingettes pour salle blanche | |
Classe ISO 5-6 (100-1000) Lingettes pour salle blanche, exigences des lingettes USP 797 et USP 800 | |
Laboratoire et salle blanche |
Polyester Cellulose | |
Blanc | |
Non stérile |