Learn More
Nonanophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
48.30€ - 186.00€
Identifiants chimiques
CAS 6008-36-2
Formule moléculaire C15H22O
Poids moléculaire (g/mol) 218.34
Numéro MDL MFCD00048965
Clé InChI PFUPABFCHVRLLY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nonanophenone, n-nonanophenone, n-octyl phenyl ketone, 1-phenyl-1-nonanone, 1-nonanone, 1-phenyl, 1-phenyl-nonan-1-one, acmc-209mhy
CID PubChem 80108
Nom IUPAC 1-phénylnonan-1-one
SMILES CCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11424933
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12238.09
10 g
48.30€
10g
11434933
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12238.18
50 g
186.00€
50g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
6008-36-2
218.34
PFUPABFCHVRLLY-UHFFFAOYSA-N
80108
CCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
C15H22O
MFCD00048965
nonanophenone, n-nonanophenone, n-octyl phenyl ketone, 1-phenyl-1-nonanone, 1-nonanone, 1-phenyl, 1-phenyl-nonan-1-one, acmc-209mhy
1-phénylnonan-1-one
Spécification
Nonanophenone
14°C
139°C to 140°C (2 mmHg)
C15H22O
MFCD00048965
nonanophenone, n-nonanophenone, n-octyl phenyl ketone, 1-phenyl-1-nonanone, 1-nonanone, 1-phenyl, 1-phenyl-nonan-1-one, acmc-209mhy
CCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
218.34
218.34
6008-36-2
0.94
>110°C (230°F)
1.506
2047454
PFUPABFCHVRLLY-UHFFFAOYSA-N
1-phénylnonan-1-one
80108
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 227-861-7
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante