Learn More
Kartell™ Tube à centrifuger conique gradué non stérile
Augmentez la récupération des échantillons grâce à un tube conique doté d’un bouchon strié et facile à utiliser. Le tube à centrifuger conique gradué non stérile Kartell™ est en PP haute transparence et possède une grande zone de marquage blanche pour augmenter la traçabilité.
Marque: Kartell™ 8401100
207.10 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Supporte des températures extrêmes comprises entre -80°C et +121°C
- Comprend un bouchon à joint bleu à filetage avec bord nervuré pour une ouverture et une fermeture faciles et sûres
- Fond conique pour une récupération totale des échantillons
- Les graduations faciles à lire sont pré-imprimées
- Conçu pour la collecte ou le transport d’échantillons
- Apyrogène et sans endotoxines
Spécification
Bleu | |
9400 RCF | |
CE/IVD | |
Transparent | |
PP | |
Surface d’écriture blanche | |
50 mL | |
Conique |
30 mm | |
Autoclavables | |
Bouchon à joint | |
117 mm | |
Oui | |
25 pièces. | |
2,5 ml |