Learn More
Nitritex™ Gants non stériles pour salle blanche pour la chimiothérapie
Description
- Sans latex
- Plusieurs tailles
- Facilite la manipulation des médicaments de chimiothérapie en toute sécurité
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | ISO 9001:2015 et (EU)2016/425. (EU)2016/425, EN420:2003 +A1:2009, EN374-1:2016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, (EC)1935/2004 et (EC) 2023/2006. |
| Jetable | Oui |
| Laboratory/Cleanroom Use | Oui |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Stérilité | Non stérile |
| Type d’emballage | 100 pièces par sachet PE intérieur scellé ; un sachet PE intérieur par sachet PE extérieur scellé ; 10 sachets extérieurs par carton doublé (1000 pièces) |
| Quantité | 1 000/boîte |