Learn More
Azpack™ Attache-câbles non retirables en nylon, 140 x 3,6 mm
Click to view available options
Couleur:
Noir
transparent
Conditionnement:
100 pièces
Description
Disponibles en plusieurs tailles et couleurs.
- Matériau : nylon
- Température d’utilisation : attache-câbles -40°C à +85°C, bases adhésives -20°C à +60°C
- Norme d’inflammabilité UL94 classe V2
Spécification
Spécification
| Type | Attache-câble |
| Matériau | Nylon |
| Couleur | transparent |
| Longueur (métrique) | 140 mm |
| Largeur (métrique) | 3,6 mm |
| Dimensions (L x l) | 140 x 3,6 mm |
| Résistance à la traction (impériale) | 13 kg |
| Quantité | 100/paquet |
| Certifications/Conformité | UL94 classe V2 |