Learn More
Solution de NO2- F(N)-NITRITE pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
100mL
500mL
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nitrite |
| Conditionnement | Flacon |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 1 g/L ±0.002 |
| Type | Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique |
| Solvent or Matrix | Water |
| Quantité | 500 mL |