Learn More
NMP, N-méthylpyrrolidone, qualité GC Headspace, Thermo Scientific™
389.97 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Description
- Chaque lot est testé afin d’assurer des lignes de base, sans interférence pour la détermination, sans interférence des solvants résiduels de classe 1, 2 et 3.
- 1 ppm max. de solvants de classe 1, 10 ppm max., de solvants de classe 2 et50 ppm max., de solvants résiduels de classe 3.
- 1 ppm max. de solvants de classe 1, 10 ppm max., de solvants de classe 2 et50 ppm max., de solvants résiduels de classe 3.
- Traitées pour une faible teneur en eau afin de faciliter l’extraction d’impuretés organiques volatiles ou de VOC
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | NMP, N-Methylpyrrolidone |
Absorbance | 0.100 AU Maximum (325nm), 0.030 AU Maximum (350nm), 0.010 AU Maximum (400nm) |
CAS | 872-50-4 |
Couleur | Incolore à jaune |
Quantité | 1 L |
Identification | Pass Test |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Forme physique | Liquide |
Formule moléculaire | C5H9NO |
Eau | 0.05% Maximum |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Identifiant produit
- 1-methyl-2-pyrrolidone
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/au savon.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: 1-methyl-2-pyrrolidone