Learn More
Tocris Bioscience™ NMDA
Code produit. 18085632
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
Code produit. 18085632
Marque: Tocris Bioscience™ 0114/50
Selective NMDA agonist
Prototypic NMDA receptor agonist.
Caged version also available (Cat. No 2224).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6384-92-5
Formule moléculaire C5H9NO4
Spécification
Nom chimique ou matériau NMDA
Quantité 50 mg
Poids de la formule 147.13
Pureté >99%
Poids moléculaire 147.13