Learn More
Schmidlin™ NM Plus Hydrogen Generator
This generator produces a continuous supply of high purity, dry hydrogen.
Marque:  Schmidlin™ DB-PNM1000-EU
Encompass_Preferred
Code produit. 17718919
  • 25018.81€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Pressure: 11 barg (160 psig)
  • Unique permeation membrane drying system
  • Cold dual dynamic regeneration dryer
  • USB connectivity
  • Easy to install with complete 'plug and play' functionality
  • Ideal for all GC detector applications
  • Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
  • Superior hydrogen production with reliable long life cell
  • Minimal maintenance; no desiccant cartridges to change
  • PC monitoring for maintenance, diagnostics and remote connection
Spécification
Spécification
37 cm
50.7 cm
11 bar
23 cm
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
385 W
1000 mL/min.
35°C
9 in.
Outlet: 1/8 in.
>99.99996%
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.