Learn More
Tétrafluoroborate de nitronium, solution 0,5 M dans sulfolane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10311140
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitronium tetrafluoroborate
CAS 13826-86-3, 126-33-0
Couleur Incolore à jaune
% min. CAS 5.03, 94.24
% max. CAS 5.76, 94.97
Forme physique Solution
Quantité 100 mL
Formule moléculaire BF4NO2
Formule linéaire NO2BF4
Numéro MDL MFCD00011432
Synonyme nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Clé InChI XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Nom IUPAC nitronium ; tétrafluoroborate
Poids moléculaire (g/mol) 132.81
CID PubChem 11073463
Poids de la formule 132.81
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 1.268
Densité 1.2680g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitronium tetrafluoroborate, 0.5 M solution in sulfolane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.