Learn More
Nitrométhane-d3, pour RMN, 99 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-174719 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
5 ml
10 ml
25 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
25mL
5mL
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10104230
Marque: Thermo Scientific 166370050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 13031-32-8 | CH3NO2 | 64.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13031-32-8
Formule moléculaire CH3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 64.06
Numéro MDL MFCD00044214
Clé InChI LYGJENNIWJXYER-FIBGUPNXSA-N
Synonyme nitromethane-d3, nitro 2h3 methane, nitro 2 h? methane, nitromethane-d3, 99 atom % d, methane-d3, nitro, cd3no2, trideuteronitromethane, methane-d3-, nitro, nitromethane-d3, ≥99 atom % d, contains 1 % v/v tms
CID PubChem 123293
Nom IUPAC trideutério(nitro)méthane
SMILES [2H]C([2H])([2H])[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitromethane-d3
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99 atom % D
Densité 1,1800 g/ml
Deutérium (D) 98,5% min
Point d’éclair 35°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1,3795
Gravité spécifique 1,18
Eau 0,1 % max. (K.F.)
Quantité 5 ml
Point d’ébullition 100,0°C
Formule linéaire CD3NO2
Poids de la formule 64.06
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitromethane-d3
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.