missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Flacons pour azote à fond rond avec robinet à pointeau en PTFE
Flacon pour azote à fond rond (Schlenk) avec robinet à pointeau en PTFE
Marque: Lenz Laborglasintrumente™ 03360870
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Avec joint rodé conique et robinet à pointeau en PTFE
- Avec étiquette de marquage
- Matériau : DURAN™
Spécification
Alésage du robinet d’arrêt - 2,5 mm | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
NS 29/32 |
1 000 ml | |
1 |