Learn More
Melford Nitrofurantoin
Nitrofurantoin works by inhibiting bacterial enzymes involved in the metabolism of certain compounds, leading to the disruption of bacterial DNA, RNA, and protein synthesis.
40.10€ - 462.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30018589
|
Melford
N51500-1.0 |
1 g |
40.10€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30018591
|
Melford
N51500-25.0 |
25 g |
121.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30018590
|
Melford
N51500-100.0 |
100 g |
462.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30018592
|
Melford
N51500-5.0 |
5 g |
60.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Nitrofurantoin works by inhibiting bacterial enzymes involved in the metabolism of certain compounds, leading to the disruption of bacterial DNA, RNA, and protein synthesis.
Nitrofurantoin works by inhibiting bacterial enzymes involved in the metabolism of certain compounds, leading to the disruption of bacterial DNA, RNA, and protein synthesis.Researchers may use nitrofurantoin as a selective agent by incorporating it into culture media to promote the growth of cells or organisms that have been genetically engineered to express resistance to this antibiotic. It may have applications in microbiology and cell culture experiments, particularly in the context of antibiotic selection.
Spécification
67-20-9 | |
C8H6N4O5 |