Learn More
Thermo Scientific™ Nitrocellulose Membranes, 0.2 μm
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsBeschreibung
Nitrocellulose is a popular binding matrix for western blotting because of its high affinity for proteins and compatibility with a variety of detection methods (western blotting, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods). The 0.2-μm pore size is well-suited for western blotting, and this smaller pore size is ideal for the transfer of low molecular weight proteins or peptides and nucleic acids (<300 bp).
Points clés :
Qualité supérieure – membranes en nitrate de cellulose 100 % pures avec une surface élevée et une excellente uniformité
Choix considérable – disponibles en plusieurs variétés au nitrate de cellulose avec des tailles pores de 0,2 μm et 0,45 μm pour applications peptidiques et protéiques, respectivement
Pratique – plusieurs tailles de feuilles prédécoupées et un rouleau économique pour la découpe à n’importe quelle dimension
Affinité à liaison élevée – fournit une excellente liaison protéique, bloque facilement et produit un fond très faible lors des transferts Western par chimiluminescence
Spezifikation
Spezifikation
| Longueur (métrique) | 10,5 cm |
| Largeur (métrique) | 7,9 cm |
| Description | Membrane en nitrate de cellulose Pierce, 0,2 µm, 7,9 cm x 10,5 cm |
| Quantité | 15 feuilles |
| Format | Feuille |
| Matériau | Nitrocellulose |
| Porosité | 0,2 μm |
| Contenu et stockage | Conservez les membranes à plat à température ambiante, à l’abri des vapeurs chimiques. Certaines vapeurs de solvants peuvent partiellement dissoudre les membranes, ce qui perturbe la structure des pores. Mettez les membranes à l’abri de la lumière directe du soleil. La lumière du soleil peut provoquer la sécheresse du nitrate de cellulose et le rendre fragile. Remarque : Les filtres à membrane en nitrate de cellulose sont très inflammables. Tenez-les à l’écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues Le point d’éclair est d’environ 2°C. Les membranes peuvent être stérilisées par autoclavage à la vapeur à 121°C. |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Dimensions (LxW) | 7,9 cm x 10,5 cm |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Nitrocellulose Membranes, 0.2
- Dangers
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- H228-Matière solide inflammable.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- MIXTURE LIST-Contient: Nitrocellulose
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.