Learn More
Cytiva™ Membrane de filtration de nitrocellulose
Whatman™ NC45 Nitrocellulose Membrane Filters are known for higher strength and flexibility, low extractables, and narrow pore size distribution. They are recommended for routine applications and are manufactured under strictly controlled conditions.
Marque:  Cytiva™ 10401122
Code produit. 12435242
  • 66.20€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Product Type: Filtration Membrane
  • Grade: NC45
  • Material: Nitrocellulose
  • Diameter: 85 mm
  • Pore Size: 0.45 μm
  • For Use With (Application): Microbiological Studies, Sample Preparation
  • Quantity: 50 Pk.
Informations sur la commande
Type de membrane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavable
Nitrocellulose
0,45 μm
Études microbiologiques, préparation des échantillons
NC45
50 Pk.
Filtre à membrane
85 mm
Reusable
Nitrocellulose
Non stérile
NC45
50Pack
Circular
3.3 in.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • NC45 membrane, cellulose nitrate, 0.45µm 85mm
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose