Learn More
Bleu de nitro tétrazolium chlorure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15453029
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Colorant bleu intense utilisé dans les déterminations histochimiques
Intense blue dye used in histochemistry determinations.Nitro Blue Tetrazolium chloride is used to confirm diagnosis of chronic granulomatous disease. It is a microscopic stain, which is used to detect dehydrogenases and alkaline phosphatase. It acts as an NADPH-diaphorase substrate that competitively inhibits nitric oxide synthase. Further, it is used in immunology for detection of alkaline phosphatase. In addition to this, it acts as an oxidant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Colorant bleu intense utilisé dans les déterminations histochimiques. Le chlorure de tétrazolium bleu nitro est utilisé pour confirmer le diagnostic de la maladie granulomateuse chronique. Il s’agit d’une coloration microscopique qui est utilisée pour détecter les déshydrogénases et la phosphatase alcaline. Il agit comme un substrat de NADPH-diaphorase qui inhibe de façon compétitive l’oxyde nitrique synthétase. De plus, il est utilisé en immunologie pour la détection de la phosphatase alcaline. En outre, il agit comme un oxydant.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol et le méthanol.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 298-83-9
Formule moléculaire C40H30Cl2N10O6
Poids moléculaire (g/mol) 817.644
Numéro MDL MFCD00012159
Clé InChI FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Nitro BT; Nitrotetrazolium Blue chloride
CID PubChem 9281
ChEBI CHEBI:9505
Nom IUPAC dichlorure de 2-[2-methoxy-4-[3-methoxy-4-[3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium-2-yl]phenyl]phenyl]-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-iumAfficher plusAfficher moins
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]Afficher plusAfficher moins
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitro Blue Tetrazolium chloride
Point de fusion ∼190°C (decomposition)
Beilstein 4115923
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol and methanol.
Poids de la formule 817.65
Pourcentage de pureté 99%
Sensibilité Light sensitive
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Forme physique Poudre cristalline
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX14K036 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/11/2024 Catalog NumberJ60230.06,J60230.03
Numéro de lotX21K021 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/10/2024 Catalog NumberJ60230.06,J60230.03
Numéro de lotX01K018 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/10/2024 Catalog NumberJ60230.06,J60230.03
Numéro de lotU22K026 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/09/2024 Catalog NumberJ60230.06,J60230.03
Numéro de lotU19K075 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/09/2024 Catalog NumberJ60230.06,J60230.03
compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitro Blue Tetrazolium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nitro Blue Tetrazolium chloride
Nom du produit
Bleu de nitro tétrazolium chlorure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >