Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorure de tétrazolium bleu de nitro, 90 % Code produit.: 10289450
Thermo Scientific Chemicals Chlorure de tétrazolium bleu de nitro, 90 %
Code produit. 10289450
500 mg, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10289450
Marque: Thermo Scientific Chemicals 415925000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 298-83-9
Formule moléculaire C40H30Cl2N10O6
Poids moléculaire (g/mol) 817.65
Clé InChI FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme nitrotetrazolium blue chloride, nitro bt, nitro blue tetrazolium, nbt, nitro blue tetrazolium chloride, p-nitrotetrazolium blue, nitrotetrazolium blue, nitroblue tetrazolium chloride, p-nitro blue tetrazolium chloride, nitro tetrazolium bt
CID PubChem 9281
ChEBI CHEBI:9505
Nom IUPAC dichlorure de 2-[2-methoxy-4-[3-methoxy-4-[3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium-2-yl]phenyl]phenyl]-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitro Blue Tetrazolium Chloride
Point de fusion 189°C
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 817.65
Pourcentage de pureté 90%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464125 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/07/2024 Catalog Number415925000,415920010
Numéro de lotA0460785 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/03/2024 Catalog Number415925000,415920010
Numéro de lotA0457727 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2023 Catalog Number415925000,415920010
Numéro de lotA0398452 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number415925000,415920010
Numéro de lotA0409047 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number415925000,415920010
compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitro Blue Tetrazolium Chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2H-Tetrazolium, 3,3-(3,3-dimethoxy[1,1-biphenyl]-4,4-diyl)bis[2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-, dichlori
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Chlorure de tétrazolium bleu de nitro, 90 % >