Learn More
Ansell Gants pour salle blanche en polychloroprène stériles BioClean™ Ultimate™
Code produit. 15248238
Click to view available options
Dimensions:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Sensibilité et protection cytotoxique remarquables
Les gants stériles en polychloroprène offrent une résistance chimique et une plus grande sensibilité tactile.Recommandés pour les salles blanches de classe 10 / ISO 4.
  • Polychloroprène
  • Manchette perlée, sans poudre
  • Propriétés anti-statiques
  • Protection chimique et tactilité
  • Niveau garanti de stérilité
  • Testé contre ASTM D6978 pour les médicaments cytotoxiques
Compliance
USP 797, USP 800
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D6978-05, USP 797, USP 800
Certifications / conformité (Europe) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Partie 2, Contact avec des denrées alimentaires, Catégorie III
Cleanroom Class Classe 10/ISO 4
AQL 0,65
Couleur Naturel
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 5,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0,14 mm
Hand Spécifique
Matériau Polychloroprène
Palm Thickness (English) 4,3 mil
Palm Thickness (Metric) 0,11 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 7,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 5,5 mil
Épaisseur (métrique) 0,14 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, règlement EPI 2016 425 Module D
Modèle BUPS75
Séries BioClean™ Ultimate BUPS
Résistance à la traction 9 MPa
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm