Learn More
Ansell Masque facial stérile avec attaches BioClean™ MTA™ pour salle blanche MTA 210-1
BIOPHARMA
Code produit. 12775925
Click to view available options
Masque facial stérile avec attaches
Masque facial stérile peu pelucheux offrant une grande efficacité de filtration des particules et des bactéries tout en assurant confort et respirabilité.
  • Tissu peu pelucheux
  • Compatible avec ISO classe 4
  • Efficacité de filtration des particules et des bactéries élevée
  • 210 mm, format universel
  • Muserolle en acier malléable entièrement fermée
  • Attaches en polypropylène non tissé
  • NQA 1,5
Applications : salles blanches, pharmaceutiques, environnements contrôlés, EPI, installations/composés 503B, fabrication, industrielles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Masque facial pour salle blanche
Couleur Blanc
Fastening Type Attaches
Matériau Polypropylène
Dimensions Étalon
Stérilité Stérile
Modèle Perforé avec attaches, MTA210-1
Certifications/Conformité ISO 2859
Cleanroom Class Classe 10/ISO 4
Structure Ultrasonic Seal
Jetable Oui
Efficacité de filtre > 97 % (PFE), > 96,5 % (EFB), 97,9 % (VFE)
À utiliser avec (application) Production and Manufacturing, Controlled and Critical, Environments, Laboratory and Research
Sans latex Oui
Longueur (impériale) 8,3 in
Longueur (métrique) 21 cm
Quantité d’emballage Une pièce par sachet en PE intérieur scellé ; 50 sachets intérieurs par sachet en PE extérieurs scellés ; 10 sachets extérieurs par carton doublé (500 pièces)
Type d’emballage Emballage individuel
Résistance High Particle and Bacterial Filter Efficiency
Séries BioClean™