Learn More
Ansell Gants en salle blanche en polychloroprène BFAP BioClean™ Fusion
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- 11,5 po (290 mm) Ambidextre
- Gant pour salle blanche non stérile
- Doigt texturé pour une meilleure préhension
- Sans poudre, sans latex, avec manchette ourlée
- Excellentes propriétés DES
- Fait partie de la gamme de chimiothérapie BioClean-C
- 1,5 sans petits orifices
- Traités dans un environnement de salle blanche pour une compatibilité garantie avec les conditions de fonctionnement de la norme ISO classe 4
- Conformément à la norme ISO 2859
- Catégorie 3 - équipement de protection individuelle de conception complexe conforme à la directive 89/686/CEE sur les EPI
- Fabriqué dans un établissement titulaire des certifications ISO 9001:2008 et 89/686/CEE Article 11b. Traité dans un environnement de salle blanche ISO classe 4 certifié NEBB
Certifications
Marquage CE.
Compliance
Conforme aux exigences de la norme relative aux gants EN420:2003 et de la norme européenne relative aux gants médicaux (EN455 Parties 1, 2 et 3) et EN374-1, 2 et 3:2003. ASTM 6978-05 testé contre les médicaments cytotoxiques.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 11137-1:2006 |
| Certifications / conformité (Europe) | En420:2003, EN374-1, 2 & 3:2003, EN455-2:2009 |
| AQL | 1.5 |
| Couleur | Vert |
| Finition externe | Partiellement texturé |
| Finger Thickness (English) | 4,7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,12 mm |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Polychloroprène |
| Afficher plus |