Learn More
Ansell Gants stériles en latex pour salles blanches BioClean™ Extra BLAS Code produit.: 12735825
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Ansell Gants stériles en latex pour salles blanches BioClean™ Extra BLAS
BIOPHARMA
Code produit. 12735825
S
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, un composant qui est susceptible de provoquer des réactions allergiques chez certains utilisateurs. Les utiliser conformément aux directives et aux instructions et avertissements du fabricant. Consultez les politiques de votre établissement relatives à l’utilisation de ces produits.
Code produit. 12735825
Marque: Ansell BLASS
Expédition estimée: 16-05-2025
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, un composant qui est susceptible de provoquer des réactions allergiques chez certains utilisateurs. Les utiliser conformément aux directives et aux instructions et avertissements du fabricant. Consultez les politiques de votre établissement relatives à l’utilisation de ces produits.
Les gants stériles sans poudre sont flexibles et très longs pour une protection sur la longueur du coude. Recommandés pour les salles blanches de classe 10 / ISO 4.
  • Faibles niveaux de protéines de latex
  • Longueur étendue 40 cm (16 po)
  • Manchette ambidextre, à bord roulé
  • Non poudrés
  • Irradiation aux rayons gamma
  • Entièrement texturés pour une meilleure préhension
  • Flexibles et confortables
  • Double enfilage facile
Informations sur la commande
Conditionnement : une paire de manchettes par portefeuille en plastique intérieur, 10 paires par sachet en polyéthylène extérieur scellé, 20 sachets extérieurs par revêtement en carton, un carton par carton (200 paires).
Compliance
Répond aux normes NQA 1.5 pour l’absence de petits orifices. Stérilisé aux rayons gamma à un SAL de 10-6, conformément aux directives ISO 11137. Conforme ou supérieur à la norme ASTM D3578. Compatible avec la norme ISO classe 4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D3578
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009 Catégorie III, EN 455 Partie 2, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 et (EC)2023/2006
Cleanroom Class Classe 10/ISO 4
AQL 1,5
Couleur Naturel
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 8,2 mil
Finger Thickness (Metric) 0,21 mm
Hand Ambidextres
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 6,6 mil
Palm Thickness (Metric) 0,17 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions S
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 8,2 mil
Épaisseur (métrique) 0,21 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, règlement EPI 2016 425 Module D
Modèle BLAS-S
Séries BioClean™ Extra BLAS
Longueur (impériale) 16 in
Longueur (métrique) 40 cm
Afficher plus Afficher moins
  • Nitritex Bioclean glove range
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot25-0417 Type de certificatCertificat de stérilité Date01/04/2025 Catalog NumberBLAS-S
Numéro de lot25-0156 Type de certificatCertificat de stérilité Date01/04/2025 Catalog NumberBLAS-S
Numéro de lot25-0154 Type de certificatCertificat de stérilité Date01/04/2025 Catalog NumberBLAS-S
Numéro de lot25-0417 Type de certificatCertificat de conformité Date01/04/2025 Catalog NumberBLAS-S
Numéro de lot25-0156 Type de certificatCertificat de conformité Date01/04/2025 Catalog NumberBLAS-S
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants stériles en latex pour salles blanches BioClean™ Extra BLAS >