Learn More
Ansell Gants pour salle blanche en nitrile stériles BioClean Excell™
Click to view available options
Dimensions:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Description
- 30 cm (12 po), spécifiques main droite / main gauche
- Gants en nitrile stériles irradiés aux rayons gamma
- Le nitrile résiste à une large gamme de produits chimiques
- Hypoallergéniques
- Propriétés anti-statiques
- 1,5 sans petits orifices
- Sans poudre, sans latex, manchette à bord roulé, sans accélérateur
- Traités dans un environnement de salles blanches pour assurer la compatibilité avec les conditions de fonctionnement de classe ISO 4 et grade A des BPF de l’UE
- Niveau garanti de stérilité 10-6
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | NQA 1,5, ISO Classe 4, EU GMP Grade A, EN 420:2003, EN 455, EN 374-1, 2, 3:2003, ISO9001:2008, 89/686/CEE Article 11b, NEBB, ISO2859, Directive EPI 89/686/CEE |
Certifications / conformité (Europe) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Partie 2, Denrées alimentaires |
Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 |
AQL | 1,5 |
Couleur | Blanc |
Finition externe | Entièrement texturés |
Finger Thickness (English) | 6,6 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,17 mm |
Hand | Spécifique |
Latex Free | Oui |