Learn More
Ansell Gants pour salle blanche en nitrile stériles BioClean Excell™
BIOPHARMA
Code produit. 12705845
Click to view available options
Dimensions:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Le meilleur du confort, sans accélérateur
  • 30 cm (12 po), spécifiques main droite / main gauche
  • Gants en nitrile stériles irradiés aux rayons gamma
  • Le nitrile résiste à une large gamme de produits chimiques
  • Hypoallergéniques
  • Propriétés anti-statiques
  • 1,5 sans petits orifices
  • Sans poudre, sans latex, manchette à bord roulé, sans accélérateur
  • Traités dans un environnement de salles blanches pour assurer la compatibilité avec les conditions de fonctionnement de classe ISO 4 et grade A des BPF de l’UE
  • Niveau garanti de stérilité 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Partie 2, Denrées alimentaires
Cleanroom Class Classe 10/ISO 4
AQL 1,5
Couleur Blanc
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 6,6 mil
Finger Thickness (Metric) 0,17 mm
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 4,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,12 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 8,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 6,6 mil
Épaisseur (métrique) 0,17 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, règlement EPI 2016 425 Module D
Modèle BEXS85
Séries BioClean™ BEXS
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm