Learn More
Ansell Gant en nitrile stérile pour salles blanches BioClean™ Emerald BENS Code produit.: 15238148
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Ansell Gant en nitrile stérile pour salles blanches BioClean™ Emerald BENS
BIOPHARMA
Code produit. 15238148
9
Click to view available options
Dimensions:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Code produit. 15238148
Marque: Ansell BENS9.0
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le gant en nitrile, sans accélérateur et sans poudre pour salles blanches protège contre les produits chimiques et les médicaments cytotoxiques. Recommandés pour les environnements critiques de classe 10/ISO 4.
Le gant en nitrile, sans accélérateur et sans poudre pour salles blanches protège contre les produits chimiques et les médicaments cytotoxiques. Recommandés pour les environnements critiques de classe 10/ISO 4.
  • 30 cm (12 po) de longueur et spécifique main droite / main gauche
  • Texturé pour une meilleure utilisation dans des environnements contrôlés
  • Sans poudre / latex ; hypoallergénique
  • Gant en nitrile stérile irradié aux rayons gamma
  • Fait partie de la gamme de chimiothérapie BioClean-C
  • Traité pour garantir la compatibilité avec les conditions de fonctionnement de classe ISO 4 et grade A des BPF de l’UE
  • Double enfilage
  • AQL 1,5
  • Niveau garanti de stérilité : 10-6
Compliance
USP : 797, USP : 800
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D6978-05
Certifications / conformité (Europe) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Partie 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Contact avec des denrées alimentaires, Catégorie III
Cleanroom Class Classe 10/ISO 4
AQL 0,65
Couleur Vert
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 5,1 mil
Finger Thickness (Metric) 0,13 mm
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,10 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 9
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 5,1 mil
Épaisseur (métrique) 0,13 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, règlement EPI 2016 425 Module D
Modèle BENS90
Séries BioClean™ Emerald BENS
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm
Afficher plus Afficher moins
  • Nitritex Bioclean glove range
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot21-3094 Type de certificatCertificat d'irradiation Date03/03/2025 Catalog NumberBENS9.0
Numéro de lot22-0124 Type de certificatCertificat d'irradiation Date28/02/2025 Catalog NumberBENS9.0
Numéro de lot21-3094 Type de certificatCertificat de conformité Date03/03/2025 Catalog NumberBENS9.0
Numéro de lot22-0124 Type de certificatCertificat de conformité Date28/02/2025 Catalog NumberBENS9.0
Numéro de lotN62201017 Type de certificatCertificat de conformité Date15/03/2024 Catalog NumberBENS9.0
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gant en nitrile stérile pour salles blanches BioClean™ Emerald BENS >