Learn More
Ansell™ Combinaisons jetables stériles BioClean-D™ avec col et passe-pouce
Combinaison jetable stérile avec passe-pouce pour un maintien sécurisé
208.08€ - 410.00€
Spécification
Type de produit | Cleanroom Coveralls |
---|---|
Couleur | Blanc |
Stérilité | Stérile |
Certifications/Conformité | ISO 9001:2015 et (UE)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 et EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |
Certifications / conformité (Europe) | EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 and EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |
Code produit | Marque | Dimensions | Taille (métrique) de la poitrine | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Taille (métrique) de la poitrine | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15278278
|
Ansell™
S-BDCCT-S |
S | 84 à 92 cm | 164 à 170 cm |
410.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 08-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15288278
|
Ansell™
S-BDCCT-M |
M | 92 à 100 cm | 170 à 176 cm |
410.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 08-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15298278
|
Ansell™
S-BDCCT-L |
L | 100 à 108 cm | 176 à 182 cm |
410.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 08-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15218288
|
Ansell™
S-BDCCT-XXL |
2XL | 116-124 cm | 188 à 194 cm |
410.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15228288
|
Ansell™
S-BDCCT-XXXL |
3XL | 124 à 132 cm | 194 à 200 cm |
410.00€
15 pièces |
Expédition estimée: 08-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15238288
|
Ansell™
S-BDCCT-XXXXL |
4X-Large | 132 à 140 cm | 200 à 206 cm | N/A | ||||
Description
- En tissus CleanTough™ anti-statique et peu pelucheux
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Propriétés anti-statiques
- Fabriqué dans un établissement titulaire de la certification ISO 9001:2008
- Fermeture à l’avant avec protection à rabat
- Élastique au dos, aux poignets et aux chevilles
- Disponibles en tailles : de S à 4XL
- Testés ASTM D6978 05
- TAMBOUR HELMKE testé
- Faible teneur en particules
- Niveau garanti de stérilité 10-6
Compliance
USP 797, USP 800, 503B
Spécification
Cleanroom Coveralls | |
Stérile | |
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 and EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 | |
Salle blanche, pharmaceutique, environnements contrôlés, EPI, installations 503B, fabrication, industrielles |
Blanc | |
ISO 9001:2015 et (UE)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 et EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 | |
S-BDCCT |