Learn More
Solution-étalon de nitrite
Nitrite standard solution 1000 µg/ml for IC (Ion HIQU)
126.00€ - 152.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7632-00-0 |
---|---|
Formule moléculaire | NNaO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 69.00 |
Clé InChI | LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M |
Nom IUPAC | sodium nitrite |
SMILES | [Na+].[O-]N=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11979102
|
Chem Lab
CL01.1451.0100 |
100 mL |
126.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11989102
|
Chem Lab
CL01.1451.0500 |
500 mL |
152.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Nitrite étalon 1000 ppm• Certifié NIST, pour la chromatographie ionique, en solution dans l'eau
Identifiants chimiques
7632-00-0 | |
69.00 | |
sodium nitrite |
NNaO2 | |
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M | |
[Na+].[O-]N=O |
Spécification
Solution contains 1000 µg/ml of NO2- | |
Incolore | |
NNaO2 | |
[Na+].[O-]N=O | |
69.00 | |
100 C | |
Liquide |
7632-00-0 | |
Reference standards acc. NIST SRM 136f | |
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M | |
sodium nitrite | |
Odorless | |
Eau |