Learn More
Solution de nitrite pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Spécification
Spécification
Quantité | 100 mL |
La solution contient | H2O |
Concentration | 1 g/L |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1065837 | Certificat d’analyse | 04/03/2025 | A 033 100 |
1026480 | Certificat d’analyse | 04/03/2025 | A 033 100 |
1051089 | Certificat d’analyse | 04/03/2025 | A 033 100 |
1011549 | Certificat d’analyse | 04/03/2025 | A 033 100 |
1043384 | Certificat d’analyse | 04/03/2025 | A 033 100 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de nitrite pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu