Learn More
Ansell Gants en nitrile naturel Nitrilite™ série 93-311
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
10
6
7
8
S
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- La conception 100 % polymère de nitrile évite tout risque d’allergie liée aux protéines de latex
- Revêtement en nitrile
- Conception de préhension avec bouts des doigts texturés
- Manchette ourlée à bord roulé
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Standard CATEGORY III EN 374, DA 21 CFR 177-2600 |
| Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
| Accelerator Free | Yes |
| AQL | 2.5 |
| Couleur | Natural |
| Jetable | Single-use |
| Finition externe | Fingertip Textured |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Nitrile |
| Afficher plus |