Learn More
Fisherbrand™ Gants jetables en nitrile Indigo EPI Cat III
Les gants sans poudre et non stériles Fisherbrand™ offrent une excellente protection pour une large gamme d’applications et une utilisation générale, tandis que les doigts texturés offrent une bonne préhension.
27.80€ - 29.20€
Spécification
Contenu et stockage | Durée de conservation 5 ans |
---|---|
Applications | Laboratoire |
AQL | 1,5 |
Couleur | Indigo |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17112192
|
Fisherbrand™
FB35MDBXS |
XS | N/A | |||||||
17192182
|
Fisherbrand™
FB35MDBS |
S | N/A | |||||||
17182182
|
Fisherbrand™
FB35MDBM |
M | N/A | |||||||
17172182
|
Fisherbrand™
FB35MDBL |
L |
27.85€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17102192
|
Fisherbrand™
FB35MDBXL |
XL | N/A | |||||||
Description
- EPI catégorie III
- Couleur bleu indigo
- Nitrile
- Ambidextre
- Manchette à bord roulé
- Bouts des doigts texturés
- Non poudré
- Usage général
- Résistant aux produits chimiques
- Jetable
- Non stérile
Spécification
Durée de conservation 5 ans | |
1,5 | |
Oui | |
Ambidextres | |
0,06 mm à 0,09 mm | |
Manchette : 0,05 mm à 0,08 mm | |
À bord roulé |
Laboratoire | |
Indigo | |
0,08 mm à 0,14 mm | |
Nitrile | |
Non stérile | |
Unisexe |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Gants jetables en nitrile Indigo EPI Cat III