Learn More
Fisherbrand™ Gants jetables en nitrile Indigo EPI Cat III Code produit.: 17172182
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Fisherbrand™ Gants jetables en nitrile Indigo EPI Cat III
Code produit. 17172182
L
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 17172182
En stock
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Les gants sans poudre et non stériles Fisherbrand™ offrent une excellente protection pour une large gamme d’applications et une utilisation générale, tandis que les doigts texturés offrent une bonne préhension.
  • EPI catégorie III
  • Couleur bleu indigo
  • Nitrile
  • Ambidextres
  • Manchette à bord roulé
  • Bouts des doigts texturés
  • Sans poudre
  • Usage général
  • Résistance aux produits chimiques
  • Jetable
  • Non stérile
Spécification
Certifications/Conformité EPI Catégorie III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Type B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4
Contenu et stockage Durée de conservation 5 ans
Applications Laboratoire
AQL 1,5
Couleur Indigo
Jetable Oui
Finger Thickness (Metric) 0,08 mm à 0,14 mm
Hand Ambidextres
Matériau Nitrile
Palm Thickness (Metric) 0,06 mm à 0,09 mm
Dimensions L
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) Manchette : 0,05 mm à 0,08 mm
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant À bord roulé
Afficher plus Afficher moins
  • 2021-12 POTM Fisherbrand™ Nitrile Gloves (EN)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Nitrile Gloves (EN)
    • 2021-12 POTM Fisherbrand™ Nitrile Gloves (FR)
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand Nitrile Gloves (FR)
      Certificats
      Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
      5 Réponse(s) trouvée(s)
      Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
      Numéro de lotAN321513420 Type de certificatCertificat de conformité Date19/10/2023 Catalog NumberFB35MDBL
      Numéro de lotAN318312837 Type de certificatCertificat de conformité Date29/08/2023 Catalog NumberFB35MDBL
      Numéro de lotYN312012163 Type de certificatCertificat de conformité Date25/07/2023 Catalog NumberFB35MDBL
      Numéro de lotYN305211259 Type de certificatCertificat de conformité Date25/07/2023 Catalog NumberFB35MDBL
      Numéro de lotYN313312170 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/07/2023 Catalog NumberFB35MDBL
      Correction du contenu d'un produit
      Nom du produit
      Fisherbrand™ Gants jetables en nitrile Indigo EPI Cat III >