Learn More
Fisherbrand™ Gants jetables en nitrile Indigo EPI Cat III
Code produit. 17112192 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
Conditionnement:
200 pièces
Code produit. 17112192
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les gants sans poudre et non stériles Fisherbrand™ offrent une excellente protection pour une large gamme d’applications et une utilisation générale, tandis que les doigts texturés offrent une bonne préhension.
  • EPI catégorie III
  • Couleur bleu indigo
  • Nitrile
  • Ambidextres
  • Manchette à bord roulé
  • Bouts des doigts texturés
  • Sans poudre
  • Usage général
  • Résistance aux produits chimiques
  • Jetable
  • Non stérile
Spécification
Certifications/Conformité EPI Catégorie III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Type B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4
Contenu et stockage Durée de conservation 5 ans
Applications Laboratoire
AQL 1,5
Couleur Indigo
Jetable Oui
Finger Thickness (Metric) 0,08 mm à 0,14 mm
Hand Ambidextres
Matériau Nitrile
Palm Thickness (Metric) 0,06 mm à 0,09 mm
Dimensions XS
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) Manchette : 0,05 mm à 0,08 mm
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant À bord roulé