Learn More
Honeywell Safety Products™ Gants en nitrile
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
Couleur:
Vert
Modèle:
948
953
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Composition en nitrile pour une résistance mécanique et chimique à une large gamme de produits, notamment les huiles, les graisses, les hydrocarbures, les détergents et de nombreux solvants.
- Évitez tout contact avec des solvants contenant des cétones.
- Conviennent aux préparations alimentaires qui comprennent des produits gras, à la production de peintures, de vernis.
- Intérieur en coton floqué pour un confort et un enfilage et un retrait faciles.
- Finition en relief pour une bonne prise en main dans les environnements gras et humides.
- Grande élasticité et dextérité.
- Gants de sécurité catégorie III.
- La manchette aide à protéger une grande partie de l’avant-bras.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Risques irréversibles CE CATÉGORIE III, EN 420-2003 Normes de base CEE, Risques mécaniques EN 388-2003, Risques chimiques EN 374-2003, CE Catégorie EPI 3, CE Numéro de certificat CE 0075/797/162/02/07/0042, CE Numéro d’attestation 0075/797/162/02/07/0042 |
| Classification | Dextérité :5 |
| Couleur | Vert |
| Cut Resistance Rating | 1 |
| Matériau | Nitrile, Coton |
| Type de produit | Gants |
| Dimensions | 7 |
| Épaisseur (métrique) | 0,4 mm |
| À utiliser avec (application) | Industries de l’agriculture, de l’automobile, de l’aviation, du bâtiment, de la construction, de la restauration, des produits chimiques, de l’alimentation, du nettoyage industriel, du fer, de l’acier, de l’entretien, de l’offshore, de la pétrochimie, de l’impression, du service, de la construction navale, du transport, des services publics et du traitement de l’eau. |
| Matériau de revêtement | Floc de coton |
| Afficher plus |