Learn More
Meditrade™ Gants d’examen en nitrile jetables NITRIL™ BestGen
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Gant médical testé conforme à la norme DIN EN 455
- PEE conforme à la norme EN 374
- Protège contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes
- Convient à un usage alimentaire
- Idéal pour les utilisateurs avec une peau sensible souffrant d’une allergie au latex diagnostiquée (Type I)
- Sans latex
- Jetable
- La formule tactile offre une excellente sensibilité tactile et offre une élasticité quasi aussi élevée que celle du latex
- Résiste aux déchirures
- Le revêtement intérieur en polymère les rend faciles à enfiler
- Ambidextres avec bord roulé
- Bleu
- Non poudré
- Microrugueux
- Non stérile
- Usage unique
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | EN ISO 13485:2016 ; 93/42/EWG/CEE Produit médical de classe I ; (EU) 2016/425 EPI de catégorie III ; DIN EN 455-1/ -2/ -3/ -4 ; EN 374-1/ -2/ -4/ -5 ; EN 16523-1 ; EN 420 |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Oui |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Dimensions | XL |