Learn More
Nitric Acid, ULTREX II Ultrapure Reagent, J.T.Bakertrade; Code produit.: 10128300
Nitric Acid, ULTREX II Ultrapure Reagent, J.T.Bakertrade;
Code produit. 10128300
500 mL, 6/Cs.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
6/Cs.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10128300
Marque: Avantor J.T.Baker 6901.0500
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitric Acid
CAS 7697-37-2
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 83°C
Densité 1.4g/cm3
Conditionnement 6/Cs.
Plage de pourcentage du dosage 67 to 70%
Quantité 500 mL
Formule moléculaire HNO3
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011349
Numéro UN 2031
Synonyme hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Informations sur la solubilité Fully miscible with water
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
Nom IUPAC nitric acid
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Poids de la formule 63.01
Qualité Réactif ULTREX™ II Ultrapure
Nom du produit
Nitric Acid, ULTREX II Ultrapure Reagent, J.T.Bakertrade; >