Learn More
Solution d’acide nitrique 8 mol/l, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
1000mL
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nitric Acid |
| CAS | 7697-37-2 |
| Concentration | 8 M (8 N) |
| Conditionnement | Flacon |
| Quantité | 1 000 ml |
| Formule moléculaire | HNO3 |
| Numéro MDL | MFCD00011349 |
| Synonyme | hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide |
| Clé InChI | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O[N+]([O-])=O |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Nitric acid 8M Volumetric Solution
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .