Learn More
Solution d’acide nitrique 0,1 M (0,1 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
64.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Sachet dans une boîte
Spécification
Couleur | Incolore |
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Quantité | 1 L |
Forme physique | Liquide |