Learn More
Acide nitrique, Puriss. p.a., réac. ISO, Reag. Ph. Eur., pour les déterminations avec dithizone, ≥ 65 %, Honeywell Fluka™ Code produit.: 16635793
Acide nitrique, Puriss. p.a., réac. ISO, Reag. Ph. Eur., pour les déterminations avec dithizone, ≥ 65 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 16635793 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
35 kg
Click to view available options
Quantité:
35 kg
190 L
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 16635793
Marque: Honeywell Fluka 3070935KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC water
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitric acid
pH < 1
Couleur Incolore
Point de fusion -31°C
Point d’ébullition 122°C (1013 hPa)
% min. CAS ≥ 50%
% max. CAS <70%
Densité 1,400 - 1,480 g/cm3 (20°C)
Quantité 35 kg
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide nitrique, Puriss. p.a., réac. ISO, Reag. Ph. Eur., pour les déterminations avec dithizone, ≥ 65 %, Honeywell Fluka™ >