Learn More
Acide nitrique, Puriss. p.a., réac. ISO, Reag. Ph. Eur., pour les déterminations avec dithizone, ≥ 65 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 16625793 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
35 kg
190 L
Conditionnement:
190L
35kg
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 16625793
Marque: Honeywell Fluka 30709190L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Nitric Acid Solution
Nom IUPAC water
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitric acid
pH < 1
Couleur Incolore
Point de fusion -31°C
Point d’ébullition 122°C (1013 hPa)
% min. CAS ≥ 50%
% max. CAS <70%
Densité 1,400 - 1,480 g/cm3 (20°C)
Quantité 190 L
Formule linéaire HNO3
Qualité ACS