Learn More
Acide nitrique, Puriss. p.a., réac. ISO, Reag. Ph. Eur., pour les déterminations avec dithizone, ≥ 65 %, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., réac. ISO, Reag. Ph. Eur., pour les déterminations avec dithizone, ≥ 65 %
51.24€ - 421.56€
Identifiants chimiques
CAS 7697-37-2
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15633090
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
30709-1L-GL
1 L Bouteille en verre
51.24€
1L
15623090
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
30709-1L
1 L Bouteille en plastique
51.24€
1L
15653090
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
30709-2.5L-GL
2,5 L Bouteille en verre
112.34€
2.50L
15643090
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
30709-2.5L
2,5 L Bouteille en plastique
117.40€
2.50L
15683090
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
30709-4X2.5L-GL
4 x 2,5 L Bouteille en verre
421.56€
4 pièces
15673090
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
30709-4X2.5L
4 x 2,5 L Flacon poly
421.56€
4 pièces
15663090
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
30709-40KG
40 kg Metal Drum
N/A
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
7697-37-2
63.01
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
944
acide nitrique
HNO3
MFCD00011349
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
CHEBI:48107
O[N+]([O-])=O
Spécification
Nitric Acid
7697-37-2
≤ 0,0005 % (sous forme de SO4)
HNO3
2031
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
acide nitrique
944
63.01g/mol
puriss. p.a.
Reag. Ph. Eur. reag. ISO
1,37 à 1,41 g/ml à 20°C
8 mmHg (20°C)
MFCD00011349
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
O[N+]([O-])=O
63.01
CHEBI:48107
≥65%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P210-P220-P260-P280-P305 + P351 + P338-P370 + P378
H272-H290-H314
Identifiant produit
  • Nitric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide oxydant Catégorie 3
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitric acid