Learn More
Acide nitrique, extra pur, 60 % de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nitric acid |
Couleur | Incolore à jaune |
Point de fusion | -42,0°C |
Point d’ébullition | 122,0°C |
% min. CAS | 59.0, 37.0 |
% max. CAS | 63.0, 41.0 |
Densité | 1,3300 g/ml |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Gravité spécifique | 1,33 |
Quantité | 2,5 L |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Nitric acid, 20-64%
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.