Learn More
Acide nitrique, qualité environnementale, 67-70 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4824855
Click to view available options
Quantité:
500ml
2,5 L
Conditionnement:
2.50L
500mL
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15471497
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 038747.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
L’utilisation commerciale principale porte sur la production d’engrais et de réactifs pour la nitration. Les autres applications principales concernent la production d’explosifs, de précurseurs du nylon et de composés organiques spécialisés. L’acide nitrique est indirectement utilisé comme substance oxydante dans les fusées à combustible liquide pour déterminer les traces de métaux dans les solutions. Il est utilisé comme agent de dopage chimique pour les semi-conducteurs organiques et dans les processus de purification des nanotubes de carbone bruts, ainsi que pour vieillir artificiellement le pin et l’érable.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7697-37-2, 7732-18-5
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O
Spécification
Aspect Liquide incolore à légèrement jaune
Nom chimique ou matériau Nitric acid
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 121°C
Densité 1,41
Odeur Âcre
Tension de vapeur 23 hPa (17 mmHg) à 20°C
Plage de pourcentage du dosage 67-70%
Quantité 500ml
Forme physique Distillation liquide, simple sous-bouillante en quartz
Informations sur la solubilité Miscible in water and ether.
Poids de la formule 63.01
Qualité Environnement
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide nitrique :69,0 % ; eau :31,0%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitric acid, 67-70%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide oxydant Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P320-Un traitement spécifique est urgent (voir sur cette étiquette).
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nitric acid