Learn More
Acide nitrique, qualité environnementale, 67-70 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15481497
Click to view available options
Quantité:
500ml
2,5 L
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Main commercial usage is in the production of fertilizers and reagent for nitration. It implies in the applications for the production of explosives, nylon precursors, and specialty organic compounds. Nitric acid indirectly used as an oxidizer in liquid-fueled rockets for determining trace level metals in solutions. It is used as a chemical doping agent for organic semiconductors, and in purification processes for raw carbon nanotubes, artificially age pine and maple.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7697-37-2, 7732-18-5
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O
Spécification
Aspect Liquide incolore à légèrement jaune
Nom chimique ou matériau Nitric Acid
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 121°C
Densité 1,41 g/cm3 à 20°C
Odeur Âcre
Tension de vapeur 23 hPa (17 mmHg) à 20°C
Plage de pourcentage du dosage 67-70%
Quantité 2,5 L
Forme physique Distillation liquide, simple sous-bouillante en quartz
Numéro UN 2031
Informations sur la solubilité Miscible in water and ether.
Poids de la formule 63.01
Qualité Environnement
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide nitrique :69,0 % ; eau :31,0%