Learn More
Acide nitrique (certifié ACS Plus), Fisher Chemical
Code produit. 15676804 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
2,5 L
Conditionnement:
Verre Safe-Cote™
Conditionnement:
2.50L
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15676804
Marque: Fisher Chemical A200SI212
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitric Acid
pH -1,0
Couleur Incolore Jaune
CAS 7697-37-2, 7732-18-5
Point de fusion -41°C
Point d’ébullition 120,5°C
Densité 1,40 g/cm³
Métaux lourds (sous forme de Pb) 0,2 ppm max.
Identification Test de réussite
Conditionnement Verre Safe-Cote™
Résidus après l’allumage 2 ppm max.
Tension de vapeur 0,94 kPa à 20°C
Plage de pourcentage du dosage 70%
Normalité environ 15,8
Quantité 2,5 L
Formule moléculaire HNO3
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011349
Numéro UN 2031
Synonyme hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
Nom IUPAC acide nitrique
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Poids de la formule 63.01
Pourcentage de pureté 68.0 to 70.0% (w/w)
Qualité Certifié ACS Plus