Learn More
Étalonnage de l'acide nitrique et matrice vierge, SPEX CertiPrep™
Code produit. 11468649 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Code produit. 11468649
Marque: SPEX Certiprep PLBLKHNO3
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Matrice d'acide nitrique vierge pour ICP, 500 ml dans 5 % HNO3, SPEX CertiPrep™. Certifié 34Guide ISO/CEI, matériaux de référence certifiés NIST Traceable Fourni avec un certificat d'analyse complet.
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
  • Matrice d'acide nitrique vierge
  • Volume 500 ml
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau ICP Nitric Acid Blank
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7697-37-2
Certificat d’analyse Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
Formule moléculaire HNO3
Numéro MDL MFCD00011349
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
Nom IUPAC acide nitrique
Solvent or Matrix 5% HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
CID PubChem 944
Quantité 500 mL
ChEBI CHEBI:48107
Qualité Plasma
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitric Acid Blank
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire